Print…
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307691-1G OR307691-250MG
APOSOR307691-1GEA 632 EUR
APOSOR307691-1G APOSOR307691-250MG
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Fórmula: C₁₂H₁₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198742
Número CAS: 500556-91-2