Print…
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307685-1G OR307685-250MG
APOSOR307685-1GEA 348 EUR
APOSOR307685-1G APOSOR307685-250MG
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Fórmula: C₄H₉NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520524
Número CAS: 215940-96-8