Print…
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-tert-Butyl 3-(benzylamino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 53.8 EUR
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fórmula: C₁₆H₂₄N₂O₃
Peso Molecular: 292.373 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09608005
Número CAS: 138026-89-8