Print…
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 0 EUR
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₉BO₂
Ponto de ebulição: 90…95 °C (3 mm Hg)
Densidade: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369776
Número CAS: 849061-99-0