(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307673-1G
OR307673-250MG
APOSOR307673-1GEA
0
EUR
APOSOR307673-1G
APOSOR307673-250MG
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Fórmula:
C₁₁H₁₇NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11505102 Número CAS: 1000304-40-4 |