Print…
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307668-1G OR307668-250MG
APOSOR307668-1GEA 0 EUR
APOSOR307668-1G APOSOR307668-250MG
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₃NO₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09997948
Número CAS: 4505-16-2