Print…
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307641-1G OR307641-250MG
APOSOR307641-1GEA 549 EUR
APOSOR307641-1G APOSOR307641-250MG
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437528
Número CAS: 915781-01-0