Print…
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307620-1G OR307620-250MG OR307620-5G
APOSOR307620-1GEA 362 EUR
APOSOR307620-1G APOSOR307620-250MG APOSOR307620-5G
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Fórmula: C₆H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366611
Número CAS: 4379-15-1