Print…
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307590-1G OR307590-250MG
APOSOR307590-1GEA 772 EUR
APOSOR307590-1G APOSOR307590-250MG
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso Molecular: 163.645 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143989
Número CAS: 1212171-08-8