Print…
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307583-1G OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA 507 EUR
APOSOR307583-1G APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05863638
Número CAS: 1175673-63-8