Print…
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 197 EUR
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Fórmula: C₁₄H₂₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03003684
Número CAS: 458529-74-3