Print…
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30757-1G OR30757-5G
APOSOR30757-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30757-1G APOSOR30757-5G
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Fórmula: C₁₄H₁₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05864361
Número CAS: 96551-21-2