Print…
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-6-chloro-3-methyl-1-azanaphthalene, 6-Chloro-3-methylquinolin-2-amine
OR307519-1G OR307519-5G
APOSOR307519-1GEA 335 EUR
APOSOR307519-1G APOSOR307519-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272509
Número CAS: 137110-42-0