Print…
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 0 EUR
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466493
Número CAS: 31163-84-5