Print…
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307301-1G OR307301-5G
APOSOR307301-1GEA 383 EUR
APOSOR307301-1G APOSOR307301-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₁₁IN₂O
Peso Molecular: 266.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30721063
Número CAS: 1639858-69-7