Print…
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307300-1G OR307300-250MG
APOSOR307300-1GEA 364 EUR
APOSOR307300-1G APOSOR307300-250MG
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₁₀ClIN₂O
Peso Molecular: 300.525 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31537585
Número CAS: 2197054-81-0