Print…
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307299-1G OR307299-250MG
APOSOR307299-1GEA 0 EUR
APOSOR307299-1G APOSOR307299-250MG
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₈BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28955031
Número CAS: 1352903-61-7