Print…
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307298-1G OR307298-250MG
APOSOR307298-1GEA 0 EUR
APOSOR307298-1G APOSOR307298-250MG
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₅BrN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30721067
Número CAS: 1639858-78-8