Print…
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307291-1G OR307291-5G
APOSOR307291-1GEA 34.8 EUR
APOSOR307291-1G APOSOR307291-5G
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
4,5-Diiodo-3-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₄I₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20484310
Número CAS: 6715-87-3