Print…
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307290-1G OR307290-250MG
APOSOR307290-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307290-1G APOSOR307290-250MG
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₁₀BrN₃O₃
Peso Molecular: 264.077 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30721068
Número CAS: 1639858-77-7