Print…
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307262-1G OR307262-250MG
APOSOR307262-1GEA 0 EUR
APOSOR307262-1G APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₂Br₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159639
Número CAS: 5932-18-3