Print…
3-Cyclopropylaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307256-1G OR307256-5G
APOSOR307256-1GEA 161 EUR
APOSOR307256-1G APOSOR307256-5G
3-Cyclopropylaniline 95%
3-Cyclopropylaniline
Fórmula: C₉H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06802404
Número CAS: 485402-64-0