Print…
1-Bromo-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307189-1G OR307189-250MG
APOSOR307189-1GEA 0 EUR
APOSOR307189-1G APOSOR307189-250MG
1-Bromo-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2,5-dimethyl-4-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01463298
Número CAS: 15540-81-5