Print…
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307176-1G OR307176-5G
APOSOR307176-1GEA 0 EUR
APOSOR307176-1G APOSOR307176-5G
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₁₁BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25976501
Número CAS: 880767-18-0