Print…
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 0 EUR
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₁₁BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22543653
Número CAS: 1024120-52-2