Print…
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307167-1G OR307167-5G
APOSOR307167-1GEA 0 EUR
APOSOR307167-1G APOSOR307167-5G
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₁BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25976492
Número CAS: 1448855-35-3