Print…
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307163-1G OR307163-250MG
APOSOR307163-1GEA 279 EUR
APOSOR307163-1G APOSOR307163-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₂IN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25976491
Número CAS: 1395443-08-9