Print…
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307162-1G OR307162-250MG OR307162-5G
APOSOR307162-1GEA 166 EUR
APOSOR307162-1G APOSOR307162-250MG APOSOR307162-5G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₂BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441764
Número CAS: 784193-37-9