Print…
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-tert-Butyl (5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
OR307116-5G OR307116-25G
APOSOR307116-5GEA 128 EUR
APOSOR307116-5G APOSOR307116-25G
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Fórmula: C₉H₁₅NO₄
Peso Molecular: 201.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04113636
Número CAS: 104227-71-6