Print…
3-Bromo-5-azaindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR30681-1G OR30681-250MG OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30681-1G APOSOR30681-250MG APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 184…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08690126
Número CAS: 23612-36-4