Print…
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
OR306658-1G OR306658-250MG
APOSOR306658-1GEA 575 EUR
APOSOR306658-1G APOSOR306658-250MG
3-Cyclopropylisonicotinic acid
3-Cyclopropylisonicotinic acid
Fórmula: C₉H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18261166
Número CAS: 1256785-01-9