Print…
6-Cyclopropylpicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR306621-1G OR306621-250MG
APOSOR306621-1GEA 574 EUR
APOSOR306621-1G APOSOR306621-250MG
6-Cyclopropylpicolinic acid
6-Cyclopropylpicolinic acid
Fórmula: C₉H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18255566
Número CAS: 1256793-43-7