Print…
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR306620-1G OR306620-100MG OR306620-250MG
APOSOR306620-1GEA 387 EUR
APOSOR306620-1G APOSOR306620-100MG APOSOR306620-250MG
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
6-Cyclopropylnicotinic acid
Fórmula: C₉H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18255573
Número CAS: 75893-75-3