Print…
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR306605-1G OR306605-250MG OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA 362 EUR
APOSOR306605-1G APOSOR306605-250MG APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Fórmula: C₈H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 173 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23143908
Número CAS: 1417519-28-8