Print…
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30659-250MG OR30659-1G
APOSOR30659-250MGEA 198 EUR
APOSOR30659-250MG APOSOR30659-1G
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fórmula: C₇H₆Cl₂N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11869749
Número CAS: 1072895-86-3