Print…
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR306500-1G OR306500-500MG
APOSOR306500-1GEA 870 EUR
APOSOR306500-1G APOSOR306500-500MG
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride 96%
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26096974
Número CAS: 1439900-52-3