Print…
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR30643-1G OR30643-250MG
APOSOR30643-1GEA 491 EUR
APOSOR30643-1G APOSOR30643-250MG
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-(Aminomethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-BOC protected
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Peso Molecular: 258.294 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10703327
Número CAS: 71904-80-8