Print…
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2H-Spiro[benzofuran-3,4'-piperidine]
OR306350-1G OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA 1160 EUR
APOSOR306350-1G APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Fórmula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20488777
Número CAS: 171-77-7