Print…
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR306345-100MG OR306345-1G OR306345-250MG
APOSOR306345-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR306345-100MG APOSOR306345-1G APOSOR306345-250MG
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₉N₃O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602189
Número CAS: 1159737-11-7