Print…
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR306108-1G OR306108-25G OR306108-5G
APOSOR306108-1GEA 161 EUR
APOSOR306108-1G APOSOR306108-25G APOSOR306108-5G
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₄H₉NO·ClH
Peso Molecular: 123.581 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17676116
Número CAS: 1363404-87-8