Print…
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 8-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
OR30605-1G OR30605-250MG
APOSOR30605-1GEA 372 EUR
APOSOR30605-1G APOSOR30605-250MG
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
8-Bromopyrido[4,3-b]pyrazine
Fórmula: C₇H₄BrN₃
Peso Molecular: 210.031 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09834590
Número CAS: 929074-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III