Print…
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR306041-100MG OR306041-1G OR306041-500MG
APOSOR306041-100MGEA 364 EUR
APOSOR306041-100MG APOSOR306041-1G APOSOR306041-500MG
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
2-[4-(4-Bromophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅BrO₃
Peso Molecular: 299.16 g/mol
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16458589
Número CAS: 1226383-83-0