Print…
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30583-1G OR30583-250MG
APOSOR30583-1GEA 435 EUR
APOSOR30583-1G APOSOR30583-250MG
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Fórmula: C₇H₄BrNS
Peso Molecular: 214.082 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11869741
Número CAS: 94191-12-5