Print…
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-6-azabenzo[b]thiophene, 3-Bromo-6-aza-1-benzothiophene
OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 149 EUR
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Fórmula: C₇H₄BrNS
Peso Molecular: 214.082 g/mol
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11052627
Número CAS: 28783-17-7