Print…
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR30570-1G OR30570-100MG OR30570-250MG
APOSOR30570-1GEA 418 EUR
APOSOR30570-1G APOSOR30570-100MG APOSOR30570-250MG
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fórmula: C₁₀H₈BrN·BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12022337
Número CAS: 188861-57-6