Print…
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305616-25G OR305616-5G
APOSOR305616-25GEA 149 EUR
APOSOR305616-25G APOSOR305616-5G
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
1-(1-Benzothiophen-4-yl)piperazine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂S·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26743820
Número CAS: 913614-18-3