Print…
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Formylisoquinoline, 6-Formyl-2-azanaphthalene, Isoquinoline-6-carbaldehyde
OR30560-1G OR30560-250MG
APOSOR30560-1GEA 633 EUR
APOSOR30560-1G APOSOR30560-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06227438
Número CAS: 173089-81-1