Print…
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305575-1G OR305575-250MG
APOSOR305575-1GEA 574 EUR
APOSOR305575-1G APOSOR305575-250MG
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11499013
Número CAS: 1031417-73-8