Print…
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR305561-250MG OR305561-5G
APOSOR305561-250MGEA 0 EUR
APOSOR305561-250MG APOSOR305561-5G
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11112127
Número CAS: 151521-49-2