Print…
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR305536-1G OR305536-5G
APOSOR305536-1GEA 66.7 EUR
APOSOR305536-1G APOSOR305536-5G
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole 97%
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027584
Número CAS: 71785-49-4